Ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
OR302253-1G
APOSOR302253-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR302253-1G
Ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉Cl₂NO₂
MW: 270,109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173348
Numéro CAS: 21168-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité