4-Bromophthalimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
OR302268-100G
APOSOR302268-100GEA 157 EUR InStock
APOSOR302268-100G
4-Bromophthalimide
4-Bromophthalimide
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466049
Numéro CAS: 6941-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité