N,N-Diboc-4-amino-6-chloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302269-1G
APOSOR302269-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR302269-1G
N,N-Diboc-4-amino-6-chloropyrimidine
N,N-Diboc-4-amino-6-chloropyrimidine
Formule: C₁₄H₂₀ClN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566080
Numéro CAS: 354112-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité