4-(2-Pyrrolidin-1-ylethoxy)phenylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethoxy)aniline
OR302272-1G
APOSOR302272-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR302272-1G
4-(2-Pyrrolidin-1-ylethoxy)phenylamine
4-(2-Pyrrolidin-1-ylethoxy)phenylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O
MW: 206,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07790198
Numéro CAS: 50609-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité