4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine
OR302331-1G
APOSOR302331-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR302331-1G
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₁₀N₄
MW: 186,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704188
Numéro CAS: 18511-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité