4,6-Diaminopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Pyrimidinediamine
OR302359-1G
APOSOR302359-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR302359-1G
4,6-Diaminopyrimidine
4,6-Diaminopyrimidine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044572
Numéro CAS: 2434-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité