Methyl-6-methylpiperidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-methylpiperidine-3-carboxylate, 6-Methyl-3-piperidinecarboxylic acid methyl ester
OR302409-1G
APOSOR302409-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR302409-1G
Methyl-6-methylpiperidine-3-carboxylate
Methyl-6-methylpiperidine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13178893
Numéro CAS: 908245-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité