(R)-2-Methoxypropanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302445-1G
APOSOR302445-1GEA 273 EUR InStock
APOSOR302445-1G
(R)-2-Methoxypropanoic acid
(R)-2-Methoxypropanoic acid
Formule: C₄H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632582
Numéro CAS: 23943-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité