tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302465-1G
APOSOR302465-1GEA 935 EUR InStock
APOSOR302465-1G
tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₃
MW: 225.244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952358
Numéro CAS: 954097-20-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité