3,3-Dimethyl-5-nitroindolin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302466-1G
APOSOR302466-1GEA 389 EUR InStock
APOSOR302466-1G
3,3-Dimethyl-5-nitroindolin-2-one
3,3-Dimethyl-5-nitroindolin-2-one
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191795
Numéro CAS: 100511-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité