4-(2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302485-1G
APOSOR302485-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR302485-1G
4-(2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
4-(2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃OS
MW: 255,7200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909656
Numéro CAS: 16234-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité