6-Methoxy-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxyindazole
OR302496-1G
APOSOR302496-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR302496-1G
6-Methoxy-1H-indazole
6-Methoxy-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261132
Numéro CAS: 3522-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité