Pyridazine-3,6-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302511-1G
APOSOR302511-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR302511-1G
Pyridazine-3,6-diamine
Pyridazine-3,6-diamine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05665950
Numéro CAS: 61070-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité