6-Morpholinopyrazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302514-1G
APOSOR302514-1GEA 107 EUR InStock
APOSOR302514-1G
6-Morpholinopyrazin-2-amine
6-Morpholinopyrazin-2-amine
Formule: C₈H₁₂N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05722015
Numéro CAS: 717847-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité