(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-3-pyridinemethanol, (4-Amino-pyridin-3-yl)-methanol
OR302533-1G
APOSOR302533-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR302533-1G
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203066
Numéro CAS: 138116-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité