Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Acetylindan

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR30257-1G
APOSOR30257-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30257-1G
5-Acetylindan
5-Acetylindan


Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C/0.5mmHg
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021246
Numéro CAS: 4228-10-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité