4-Bromo-5-methylpicolinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302618-250MG
APOSOR302618-250MGEA 183 EUR InStock
APOSOR302618-250MG
4-Bromo-5-methylpicolinaldehyde 97%
4-Bromo-5-methylpicolinaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,033 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190304
Numéro CAS: 1196157-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité