2-Amino-4-methylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30273-1G
APOSOR30273-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR30273-1G
2-Amino-4-methylbenzamide
2-Amino-4-methylbenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221474
Numéro CAS: 39549-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité