Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N,N-Diallyl-4-methylbenzenesulphonamide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR302738-1G
APOSOR302738-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR302738-1G
N,N-Diallyl-4-methylbenzenesulphonamide
N,N-Diallyl-4-methylbenzenesulphonamide


Formule: C₁₃H₁₇NO₂S
MW: 251,345 g/mol
Point de fusion: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00226469
Numéro CAS: 50487-72-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité