N-[2-(Acetylamino)phenyl]acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N'-(1,2-Phenylene)diacetamide
OR30279-1G
APOSOR30279-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR30279-1G
N-[2-(Acetylamino)phenyl]acetamide
N-[2-(Acetylamino)phenyl]acetamide
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092752
Numéro CAS: 2050-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité