(2,5-Dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,5-Dimethylthiazol-4-yl)acetic acid
OR30302-1G
APOSOR30302-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR30302-1G
(2,5-Dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2,5-Dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677725
Numéro CAS: 306937-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité