2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303066-1G
APOSOR303066-1GEA 638 EUR InStock
APOSOR303066-1G
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
Formule: C₇H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662890
Numéro CAS: 45743-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité