Methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303096-250MG
APOSOR303096-250MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR303096-250MG
Methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01159618
Numéro CAS: 1646-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité