Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303142-1G
APOSOR303142-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR303142-1G
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235,282 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00894965
Numéro CAS: 132144-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité