9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 9,9-Di-n-octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9,9-Di-n-octyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303500-1G
APOSOR303500-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR303500-1G
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₃₅H₅₃BO₂
MW: 516,61 g/mol
Point de fusion: 50…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294553
Numéro CAS: 302554-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité