1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2',2''-(1,3,5-Benzenetriyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 1,3,5-Phenyltriboronic acid tris(pinacol) ester
OR303539-1G
APOSOR303539-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR303539-1G
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene 97%
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
Formule: C₂₄H₃₉B₃O₆
MW: 456,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17167305
Numéro CAS: 365564-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité