2-(Methylsulphonyl)-3-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303635-500MG
APOSOR303635-500MGEA 171 EUR InStock
APOSOR303635-500MG
2-(Methylsulphonyl)-3-nitropyridine
2-(Methylsulphonyl)-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140367
Numéro CAS: 56825-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité