2-Chloro-N'-hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303690-1G
APOSOR303690-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR303690-1G
2-Chloro-N'-hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
2-Chloro-N'-hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
Formule: C₆H₆ClN₃O
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052368
Numéro CAS: 857653-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité