Diethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303898-500MG
APOSOR303898-500MGEA 661 EUR InStock
APOSOR303898-500MG
Diethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Diethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₄
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140279
Numéro CAS: 1221792-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité