(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304009-5G
APOSOR304009-5GEA 156 EUR InStock
APOSOR304009-5G
(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol 95%
(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
Formule: C₁₇H₂₁NO
MW: 255,3600 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318247
Numéro CAS: 86695-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité