(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutan-1-ol
OR304010-5G
APOSOR304010-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR304010-5G
(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol 97+%
(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
Used in enantioselective reduction of ketones and oxime ethers. J.Chem. Soc. Perkin Trans: .I, 1985, 2039
Formule: C₁₇H₂₁NO
MW: 255,36 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318248
Numéro CAS: 78603-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité