Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl (S)-3-hydroxybutanoate, Ethyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate, (S)-Ethyl 3-hydroxybutanoate, Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate

OR304080-1G
APOSOR304080-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR304080-1G
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle 95%
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle


Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 180…182 °C
Densité: 1.012 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066206
Numéro CAS: 56816-01-4
EINECS: 260-393-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité