Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Mercaptothiophene 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thiophene-2-thiol

OR3041-5G
APOSOR3041-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3041-5G
2-Mercaptothiophene 95%
2-Mercaptothiophene


Formule: C₄H₄S₂
MW: 116,20 g/mol
Point d'ébullition: 62…65 °C/2mmHg
Densité: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65.6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051666
Numéro CAS: 7774-74-5
EINECS: 231-881-1
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité