3-Methoxypyridazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304308-5G
APOSOR304308-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR304308-5G
3-Methoxypyridazine 97%
3-Methoxypyridazine
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,1139 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234098
Numéro CAS: 19064-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité