2-(Azetidin-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304319-1G
APOSOR304319-1GEA 1710 EUR InStock
APOSOR304319-1G
2-(Azetidin-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
2-(Azetidin-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24509563
Numéro CAS: 1824166-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité