tert-Butyl 3-ethynyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304334-1G
APOSOR304334-1GEA 3110 EUR InStock
APOSOR304334-1G
tert-Butyl 3-ethynyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethynyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566173
Numéro CAS: 1363381-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité