2-[(2S)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304337-1G
APOSOR304337-1GEA 1560 EUR InStock
APOSOR304337-1G
2-[(2S)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
2-[(2S)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31617919
Numéro CAS: 935669-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité