2-[(2R)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304338-1G
APOSOR304338-1GEA 1560 EUR InStock
APOSOR304338-1G
2-[(2R)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
2-[(2R)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31617920
Numéro CAS: 2173637-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité