cis-3-(Propan-2-yloxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304342-1G
APOSOR304342-1GEA 923 EUR InStock
APOSOR304342-1G
cis-3-(Propan-2-yloxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-(Propan-2-yloxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO·ClH
MW: 165,661 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28892829
Numéro CAS: 1909294-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité