tert-Butyl trans-3-aminocyclobutane-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304347-1G
APOSOR304347-1GEA 318 EUR InStock
APOSOR304347-1G
tert-Butyl trans-3-aminocyclobutane-1-carboxylate
tert-Butyl trans-3-aminocyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16661182
Numéro CAS: 1192547-86-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité