Cyclobutane-1,3-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304355-1G
APOSOR304355-1GEA 1150 EUR InStock
APOSOR304355-1G
Cyclobutane-1,3-diol
Cyclobutane-1,3-diol
Formule: C₄H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22627868
Numéro CAS: 63518-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité