2,2-Dimethylcyclobutan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304366-1G
APOSOR304366-1GEA 1930 EUR InStock
APOSOR304366-1G
2,2-Dimethylcyclobutan-1-ol
2,2-Dimethylcyclobutan-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26959233
Numéro CAS: 35301-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité