Methyl trans-2-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304370-1G
APOSOR304370-1GEA 1930 EUR InStock
APOSOR304370-1G
Methyl trans-2-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-2-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165,618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30490769
Numéro CAS: 1159279-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité