3-(3-Oxocyclobutyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304372-1G
APOSOR304372-1GEA 877 EUR InStock
APOSOR304372-1G
3-(3-Oxocyclobutyl)propanoic acid
3-(3-Oxocyclobutyl)propanoic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24503127
Numéro CAS: 1380291-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité