3-(Benzyloxy)-2,2-dimethylcyclobutan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304374-1G
APOSOR304374-1GEA 1150 EUR InStock
APOSOR304374-1G
3-(Benzyloxy)-2,2-dimethylcyclobutan-1-ol
3-(Benzyloxy)-2,2-dimethylcyclobutan-1-ol
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,281 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21756139
Numéro CAS: 17139-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité