trans-3-Methoxycyclobutane-1-methamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304380-1G
APOSOR304380-1GEA 1710 EUR InStock
APOSOR304380-1G
trans-3-Methoxycyclobutane-1-methamine hydrochloride
trans-3-Methoxycyclobutane-1-methamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30734068
Numéro CAS: 2094029-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité