3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304381-1G
APOSOR304381-1GEA 833 EUR InStock
APOSOR304381-1G
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-amine
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-amine
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19982396
Numéro CAS: 1333759-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité