4,7-Diazaspiro[2.5]octan-5-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304394-1G
APOSOR304394-1GEA 2220 EUR InStock
APOSOR304394-1G
4,7-Diazaspiro[2.5]octan-5-one
4,7-Diazaspiro[2.5]octan-5-one
Formule: C₆H₁₀N₂O
MW: 126,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20526179
Numéro CAS: 1200114-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité