1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30441-500MG
APOSOR30441-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30441-500MG
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene 98%
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Point de fusion: 83 - 84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08445603
Numéro CAS: 76697-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité