5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304415-1G
APOSOR304415-1GEA 1040 EUR InStock
APOSOR304415-1G
5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-ol
5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-ol
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22070788
Numéro CAS: 1368181-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité